missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AICAR phosphate, MedChemExpress

Código de producto. 16451666
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16451666 500 mg 500 miligramos
16496176 100 mg 100 miligramos
16451837 50 mg 50 miligramos
16401086 200 mg 200 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451666

Marca: Medchem Express HY13417A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.

AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AICAR phosphate
CAS 681006-28-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H17N4O9P
Cantidad 500 mg
Sinónimo Acadesine phosphate AICA Riboside phosphate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (280.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O1.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 356.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.