Learn More
AICAR, MedChemExpress
Código de producto. 16486176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16486176 100 mg 100 miligramos
16491076 200 mg 200 miligramos
16441837 50 mg 50 miligramos
16441666 500 mg 500 miligramos
4 options
Código de producto. 16486176
Marca: Medchem Express HY13417
MedChemExpress AICAR (Acadesine) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
AICAR (Acadesine) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AICAR
CAS 2627-69-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H14N4O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Acadesine AICA Riboside
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (484.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 65 mg/mL (251.71 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O1
Peso molecular (g/mol) 258.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease