Learn More
AHNAK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16897614 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16897614 20 μL 20 microlitros
16887614 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16897614
Marca: Proteintech 176821AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The specific function of AHNAK2 is not yet known.
Especificaciones
Antígeno AHNAK2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AHNAK2
N.º de referencia del gen Q8IVF2
Alias de gen AHNAK nucleoprotein 2, AHNAK2, C14orf78, KIAA2019, Protein AHNAK2
Símbolos de los genes AHNAK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AHNAK2 Fusion Protein Ag11779
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113146
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG