Descripción
Procese las muestras a 29,000rpm con™ el rotor basculante Thermo Scientific AH-629 6 x 17 ml
- Capacidad máxima: 6 × 17 ml (0,1 l)
- Velocidad/RCF máx.: 29.000 rpm/155.846 x g
Información para pedidos:
Pedir los cubos de 36 ml (6) (52035), la herramienta de sellado de ultracrimp/clearcrimp (03920), la sustitución del calibre de engarce (03919), los tapones y tapones adicionales (03046), la herramienta de extracción de tubos (12826), las gradillas de tubos (2) (03327) por separado.
Incluye:
Soporte de rotor, grasa de vacío, lubricante, 17cubos de ml (6), etiqueta de sobrevelocidad extra (29,000 rpm), junta tórica de cuchara (6), gradilla de cubos, libro de registro de rotor de ultracentrífugas, manual de instrucciones
Compatible con:
Ultracentrífuga de suelo de la serie Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Recomendada para:
Aislamiento zonal de ARN y partículas subcelulares
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | AH-629 rotor basculante de aluminio (6 x 17 ml) |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 6 x 17 mL |
| RCF máx. | 155.846 x g |
| Vel. máx | 29.000 rpm |
| Radio (métrico) | 165,9 mm |
| Radio mín. (métrico) | 64,5 mm |
| Factor K | 284 |
| Longitud máx. del tubo | 102 mm |
| Mostrar más |