missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGTPBP1 Mouse anti-Human, Clone: OTI9B8, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17507882
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17507882 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17507882

Marca: Origene Technologies TA800230

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NNA1 is a zinc carboxypeptidase that contains nuclear localization signals and an ATP/GTP-binding motif that was initially cloned from regenerating spinal cord neurons of the mouse.

Especificaciones

Antígeno AGTPBP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9B8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica AGTPBP1
N.º de referencia del gen Q9UPW5
Alias de gen CCP1, NNA1
Símbolos de los genes AGTPBP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 368-753 of human AGTPBP1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23287
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.