missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGTPBP1 Monoclonal Antibody (OTI1C8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016305
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17557792 30 μL 30 microlitros
17537792 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17557792 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800186S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AGTPBP1 Monoclonal antibody specifically detects AGTPBP1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno AGTPBP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NUB1
N.º de referencia del gen Q9Y5A7
Alias de gen 1700020N17Rik; 2310001G17Rik; 2900054O13Rik; 4930445M19Rik; 5730402G09Rik; agtpbp1; ATP/GTP binding protein 1; ATP/GTP-binding protein 1; carboxypeptidase-tubulin; CCP1; Cytosolic carboxypeptidase 1; cytosolic carboxypeptidase 1; LOW QUALITY PROTEIN: cytosolic carboxypeptidase 1; Cytosolic carboxypeptidase 1-like protein; DKFZp686M20191; KIAA1035; Nervous system nuclear protein induced by axotomy protein 1; nervous system nuclear protein induced by axotomy protein 1 homolog; nmf243; Nna1; nuclear ATP/GTP-binding protein; pcd; Purkinje cell degeneration; si:ch73-236b16.2; soluble carboxypeptidase; tubulinyl-Tyr carboxypeptidase; tyrosine carboxypeptidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-326 of human NUB1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51667
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.