Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para AgRP humana
Código de producto. 17175339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17175339 5 × 96 pruebas cada uno
15424893 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17175339
Marca: Invitrogen™ EHAGRPX5
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el péptido relacionado con el agouti humano (AgRP hu) cuantifica el AgRP hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la AgRP hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para AgRP humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El AgRP desempeña un papel en la homeostasis del peso. Participa en el control del comportamiento de alimentación a través del sistema central de melanocortina. Actúa como antagonista de la hormona estimulante de los melanocitos alfa al inhibir la producción de cAMP mediada por la estimulación de los receptores de melanocortina dentro del hipotálamo y la glándula suprarrenal. Tiene muy baja actividad con MC5R (por similitud). Es un agonista inverso para MC3R y MC4R, pudiendo suprimir su actividad constitutiva. Promueve la endocitosis MC3R y MC4R de una manera dependiente de la arrestina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O00253
Intervalo del ensayo De 6,14 pg/ml a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg/ml
Intervalo de calibración De 6 pg/ml a 1500 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 181
Símbolo de gen AGRT,ART,ASIP2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, Cromógeno, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, Solución de parada
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurobiología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AGRT, ART, ASIP2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min