missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AgRP/ART Antibody (04), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-26076AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AgRP/ART Monoclonal antibody specifically detects AgRP/ART in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| AgRP/ART | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 04 | |
| ELISA | |
| agouti related protein homolog (mouse), agouti-related protein, Agrt, AGRTMGC118963, ARTagouti (mouse) related protein, ASIP2 | |
| This product is a recombinant monoclonal antibody expressed from HEK293 cells. | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology | |
| 181 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido