Learn More
Applied Biosystems™ Reactivos de RT-PCR de un paso AgPath-ID™ con manual
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
• Recomendado para la amplificación de patógenos de ARN
• Amplificación coherente de dianas de ARN con alta especificidad y sensibilidad
• Optimizados para trabajar con cebadores y sondas específicos
• Contiene ROX para normalización cuantitativa de la señal fluorescente
Los reactivos AgPath-ID™ One-Step RT-PCR están configurados para una preparación de reacciones rápida y sencilla. Las reacciones se montan en un tubo único, lo que minimiza los errores de manipulación de muestras y acelera el tiempo de preparación. Una vez montadas, los resultados están disponibles en aproximadamente una hora. La mezcla de enzimas para RT-PCR 25X incluida en el kit contiene transcriptasa inversa ArrayScript™ de gran eficacia, una transcriptasa inversa MMLV mutante que produce una alta producción de ADNc, y polimerasa AmpliTaq Gold™, la ADN polimerasa de inicio en caliente preferida para la amplificación de objetivos específicos. El tampón para RT-PCR 2X se ha optimizado para una transcripción inversa sólida y eficaz y la PCR incluye el tinte de referencia pasiva, tinte ROX™, para la normalización cuantitativa de la señal fluorescente.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 25X |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para 500 reacciones de 25 µl, contiene: • 7 ml 2 x tampón de RT-PCR • 550 µl 25 x mezcla de enzimas para RT-PCR • 25 ml de agua libre de nucleasas. |
| Descripción | Funciona en todas las plataformas AB, pero está optimizado para la 7500. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | High |
| Método de PCR | 1-step RT-qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 |
| Mostrar más |