missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agomelatine, MedChemExpress

Código de producto. 16459797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16459797 5 mg 5 miligramos
16483297 50 mg 50 miligramos
16417288 10 mg 10 miligramos
16407246 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16459797

Marca: Medchem Express HY17038

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Agomelatine (S-20098) is a specific agonist of MT1 and MT2 receptors with Kis of 0.1, 0.06, 0.12, and 0.27 nM for CHO-hMT1, HEK-hMT1, CHO-hMT2, and HEK-hMT2, respectively. Agomelatine is a selective 5-HT2C receptor antagonist with pKis of 6.4 and 6.2 at native (porcine) and cloned, human 5-HT2C receptors, respectively.

Agomelatine (S-20098) is a specific agonist of MT1 and MT2 receptors with Kis of 0.1, 0.06, 0.12, and 0.27 nM for CHO-hMT1, HEK-hMT1, CHO-hMT2, and HEK-hMT2, respectively. Agomelatine is a selective 5-HT2C receptor antagonist with pKis of 6.4 and 6.2 at native (porcine) and cloned, human 5-HT2C receptors, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Agomelatine
CAS 138112-76-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17NO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo S-20098
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (411.02 mM)
SMILES CC(NCCC1=C2C=C(OC)C=CC2=CC=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 243.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.3
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.