Learn More
AGL-2263, MedChemExpress
Código de producto. 16473196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16473196 25 mg 25 miligramos
16464688 10 mg 10 miligramos
16460977 50 mg 50 miligramos
16417407 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16473196
Marca: Medchem Express HY112720
MedChemExpress AGL-2263 is an insulin receptor and insulin-like growth factor (IGF) receptor inhibitor.
AGL-2263 is an insulin receptor and insulin-like growth factor (IGF) receptor inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AGL-2263
CAS 638213-98-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10N2O5
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (387.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(O)=C(O)C=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(OC3=O)C(N3)=C2
Peso molecular (g/mol) 322.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.27
Porcentaje de pureza 97.04%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism