Learn More
BTX™ Interruptor de doble pedal USB AgilePulse™
Descripción
- Funciona en lugar del botón de arranque de la parte delantera del generador.
- Perfecto para cuando se realizan experimentos de transferencia nuclear o administración de genes in vivo/in ovo y se necesitan ambas manos para la manipulación de muestras
- Compatible con la mayoría de los generadores BTX™
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Footswitch |
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de genes in vivo, administración de genes in ovo y transferencia/clonación nuclear |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, AgilePulse™y Gemini X2 y sistemas de microinyección MicroJect 1000 A |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Pedales |
| Descripción | AgilePulse Foot Pedal |
| Pantalla | Touchscreen |
| Fondo (imperial) | 3,5 in |
| Fondo (métrico) | 8,9 cm |
| Altura (imperial) | 2 in |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.