Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja extraíbles para Agilent™
Código de producto. 10167310
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10167310 5 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10167310 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 87958
Para uso con muestreadores de líquidos automáticos Agilent de la serie 7683.
  • Para rendimiento y fiabilidad del sistema de cromatografía de gases
  • Proporciona precisión y facilidad de uso
  • Reproducibilidad superior con repetición de trabajo mínimo
  • Flexibilidad de inyección óptima y fiabilidad duradera
Specifica
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable
Descripción Esterilizable en gas
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,48 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 137,9 bar (2000 psig)
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 5 μl
Estilo de punta de aguja AS
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos Agilent
Tipo de conexión Extraíble
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.