missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AGI-6780, MedChemExpress

Código de producto. 16462857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462857 50 mg 50 miligramos
16496778 10 mg 10 miligramos
16479327 5 mg 5 miligramos
16416906 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462857

Marca: Medchem Express HY15734

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AGI-6780 that potently and selectively inhibits the tumor-associated mutant IDH2R140Q with IC50 of 23±1.7 nM. AGI-6780 is less potent against IDH2WT with IC50 of 190±8.1 nM.

AGI-6780 that potently and selectively inhibits the tumor-associated mutant IDH2R140Q with IC50 of 23±1.7 nM. AGI-6780 is less potent against IDH2WT with IC50 of 190±8.1 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AGI-6780
CAS 1432660-47-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18F3N3O3S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (60.23 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=CSC=C2)C(NC(NC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=C1)(NC4CC4)=O
Peso molecular (g/mol) 481.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.51
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.