Learn More
AGI-24512, MedChemExpress
Código de producto. 16465426
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16465426 100 mg 100 miligramos
16497287 5 mg 5 miligramos
16450877 50 mg 50 miligramos
16434578 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16465426
Marca: Medchem Express HY112130
MedChemExpress AGI-24512 is a potent methionine adenosyltransferase 2α (MAT2A) inhibitor, with an IC50 of 8 nM. AGI-24512 triggers DNA damage response. AGI-24512 can block proliferation of MTAP-deleted cancer cells in vitro. AGI-24512 can be used for researching anticancer.
AGI-24512 is a potent methionine adenosyltransferase 2α (MAT2A) inhibitor, with an IC50 of 8 nM. AGI-24512 triggers DNA damage response. AGI-24512 can block proliferation of MTAP-deleted cancer cells in vitro. AGI-24512 can be used for researching anticancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AGI-24512
CAS 2201066-53-5
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (312.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C)NC3=C(N4CCCCC4)C(C5=CC=CC=C5)=NN13
Peso molecular (g/mol) 400.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.47
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death