Learn More
STEMCELL Technologies AggreWell™800 24-well Plate Starter Kit
Click to view available options
N.° de pocillos:
24
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- AggreWell™ plates bring an easy, standardized approach to the generation of cell aggregates, including embryoid bodies (EBs) and spheroids
- EBs and spheroids generated using AggreWell™ plates are consistent in size and shape, and are uniform within and between experiments
- New and improved second-generation AggreWell™ plates are compatible with a variety of cell types, including ES and iPS cells, cancer cells and more
- Enhanced optical characteristics provide crystal clear imaging
- Note: AggreWell™ Rinsing Solution is required for optimal EB and spheroid formation
Especificaciones
Especificaciones
| N.° de pocillos | 24 |
| Para utilizar con (aplicación) | Differentiation; Spheroid Culture; Toxicity Assay |
| Cantidad | Starter Kit |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.