Learn More
STEMCELL Technologies AggreWell™400 24-well Plate Starter Kit
Código de producto. 16635655
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
24
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. N.° de pocillos unitSize
16635655 24 1 set
1 options
Código de producto. 16635655
Marca: STEMCELL Technologies 34450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kit includes 2 AggreWell™400 24-well plates and a bottle of AggreWell™ Rinsing Solution
  • AggreWell™ plates bring an easy, standardized approach to the generation of cell aggregates, including embryoid bodies (EBs) and spheroids
  • EBs and spheroids generated using AggreWell™ plates are consistent in size and shape, and are uniform within and between experiments
  • New and improved second-generation AggreWell™ plates are compatible with a variety of cell types, including ES and iPS cells, cancer cells and more
  • Enhanced optical characteristics provide crystal clear imaging
  • Note: AggreWell™ Rinsing Solution is required for optimal EB and spheroid formation
Spezifikation
N.° de pocillos 24
Para utilizar con (aplicación) Differentiation; Spheroid Culture; Toxicity Assay
Cantidad Starter Kit
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.