Learn More
ANSELL™ Aggressive Chemicals Medium Duty Environment AlphaTec™ Gloves
Código de producto. p-200019969 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17963532 10 1 par
17903572 8 1 par
17913542 9 1 par
3 options
Código de producto. 17963532
Marca: ANSELL™ 55300100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
AlphaTec™ Neoprene RABS and isolator gloves deliver exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons and offer strong physical protection against abrasions and good protection against cuts and punctures.
  • Effective protection for medium duty chemical environments, delivering exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons
  • The medium thickness (20 mil or 0.51 mm) increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
  • Unlined for effective cleaning
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Category III|UKCA 0321
Chlorinated No
Color Negro
Finger Thickness (English) 20 mil
Finger Thickness (Metric) 0.51 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Neoprene Polymer
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.51 mm
Tipo de producto Isolator Gloves
Tamaño 10
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0.51 mm
Para utilizar con (aplicación) RABS/Isolator Gloves
Para utilizar con (equipo) RABS/Isolator Gloves
Grip Design Suave
Tamaño del puerto (imperial) 6 in
Tamaño del puerto (métrico) 152 mm
Longitud (imperial) 28 in
Longitud (métrico) 711 mm