Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Rojo
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,375 in
0,5 x 0,5 in
22,86 mm x 12,70 mm x 11,18 mm (An x Al x Diám)
25,40 mm x 12,70 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám)
25,40 mm x 9,53 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám)
Alternate Part Number:
M4-82-499
M4-82-499-OR-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-OR-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
Descripción
- Producto versátil: ideal para el etiquetado de superficies muy curvadas, como, por ejemplo, cables, así como para el uso general en laboratorios, paneles de equipamiento, placas frontales y bloques de terminales
- Producto duradero: diseñado para resistir a temperaturas extremas, productos químicos, grasas, aceites, productos limpiadores y detergentes
- Producto adhesivo: etiquetas con adhesivo permanente con capacidad de adherencia a superficies suaves, ásperas y con revestimiento de polvo
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA según el estándar C22.2 n.º 0.15-95 y conforme a RoHS 2011/65/EU (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Nylon Cloth |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41, BMP51, M511 |
| Mostrar más |