Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente para las impresoras M6/M7
Beskrivelse
- Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como los viales.
- Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
- Producto de bajo perfil que se adhiere bien a superficies suaves, rugosas o recubiertas de polvo, y a superficies irregulares o superficies con baja tensión en superficie
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Tekniske data
Tekniske data
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Naranja |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?