Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente para las impresoras M6/M7
Código de producto. 17828244
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,375 in
0,5 x 0,5 in
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Rojo
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Color Para utilizar con (equipo) unitSize
17828244 0,375 x 0,375 in Amarillo M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 500
17878394 0,375 x 0,375 in Blanco M710, BMP71 paquete de 500
17898374 0,375 x 0,375 in Blanco M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 500
17848184 0,5 x 0,5 in Blanco M710, BMP71 paquete de 500
17868274 0,5 x 0,5 in Blanco M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 500
17859014 0,5 x 0,5 in Amarillo M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 500
17898154 0,375 x 0,375 in Naranja M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 500
17888154 0,5 x 0,5 in Naranja M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 500
17818274 0,375 x 0,375 in Rojo M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 500
17898144 0,5 x 0,5 in Rojo M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17828244 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173907
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como los viales.
  • Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como los viales.
  • Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
  • Producto de bajo perfil que se adhiere bien a superficies suaves, rugosas o recubiertas de polvo, y a superficies irregulares o superficies con baja tensión en superficie
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Amarillo
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Warehouse Marking
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 500 etiquetas
Forma Round
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-82-499-YL