Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo altamente adherente
Código de producto. 17828114
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,2 x 0.5 in
0,375 x 0,5 in
0,375 x 1,5 in
0,375 x 1 in
0,5 x 0,5 in
0,5 x 1,5 in
0,5 x 1 in
0,6 x 0,375 in
0,75 x 1,5 in
1 x 2 in
1 x 3 in
1 x 4 in
1,5 x 1,5 in
1,9 x 3 in
1,9 x 4 in
1 x 1 pulg
2 x 1 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Altura (métrico):
5,08 mm
9,53 mm
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. 17828114
Marca: Brady™ 174333
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de poliéster permanente (B-422) con acabado brillante e imprimibles por transferencia térmica son ideales para su uso en todo tipo de aplicaciones comerciales e industriales.
  • Las etiquetas de poliéster permanente (B-422) con acabado brillante e imprimibles por transferencia térmica son ideales para su uso en todo tipo de aplicaciones comerciales e industriales.
  • Adhesivo altamente adherente para superficies planas recubiertas de polvo y texturizadas, incluyendo plásticos con baja tensión en superficie
  • Diseñado para soportar la exposición a numerosos disolventes
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 100°C (de -40 a 212°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 0,2 x 0.5 in
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm
Altura (métrico) 5,08 mm
Alternate Part Number M6-5-422