Learn More
Giese™ Mortero de ágata con mano
Código de producto. p-8010592
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
8mL
10mL
13 mL
15mL
24mL
30mL
50 ml
80mL
130mL
200mL
350mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10428552 8mL cada uno
10768031 6 mL cada uno
11705146 10mL 1 PCS
11715146 15mL cada uno
10009520 13 mL cada uno
11725146 24mL cada uno
11735146 30mL 1 PCS
11745146 50 ml 1 PCS
11803360 80mL cada uno
11813360 130mL cada uno
11755146 200mL 1 PCS
11765146 350mL cada uno
12 options
Código de producto. 10428552
Marca: Giese™ 600M040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muele los productos químicos sólidos y tritura los sólidos en pedazos más pequeños con este mortero y su mano de ágata. El mortero con mano de ágata Giese™ presenta una superficie lisa, densa y dura.
  • Construcción de ágata pulida
  • Para moler y triturar
  • Duraderos
  • Disponibles en diferentes tamaños
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8mL
Tipo de producto Mortero y mano de mortero
Material Ágata