Learn More
Agarosa, uso con reactivos de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4405541 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446401 10 g -
11456401 25 g -
11466401 50 g -
11476401 100 g 100 g
11486401 250 g -
11496401 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11446401 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219398310
CAS 9012-36-6
Sinónimo 3, 6-Anhydro-a-L-galacto-β-D-galactan, Sepharose
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Forma física Powder
Color Blanco
Cantidad 10 g
Grado Biología molecular