Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa ME
Código de producto. p-30092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10137080 25 g Frasco de vidrio 25 g
10470651 100 g Frasco de vidrio 100 g
10734124 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10137080
Marca: Thermo Scientific Chemicals 400420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9012-36-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose medium EEO
Forma física Polvo cristalino fino
Punto de fusión 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Color De crema a blanco
Cantidad 25 g
Electroendósmosis (EEO) 0.16 to 0.19
Temperatura de gelificación 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Fuerza del gel >1000g/cm2 (1% gel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Grado Electroforesis