Learn More
Agarosa de alta resolución, MP Biomedicals™
Código de producto. p-7139917 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
11456960 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11456960 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 11AGAR0050
Agarosa de alta resolución, grado de biología molecular, polvo blanco
  • La agarosa de alta resolución es una agarosa de punto de fusión y gelificación intermedio que presenta características de tamizado superiores.
  • Se recomienda para geles analíticos de fragmentos de ADN bajo 1000 bp y es ideal para pequeños fragmentos de ADN hasta 20 bp que pueden separarse en geles al 6 %.
  • Resuelve fragmentos que difieren en tamaño en solo 2 bp.
  • Su uso evita que la necesidad de transferencias de PAGE del norte y el sur se pueda lograr de manera eficiente desde ellos a concentraciones de hasta un 2 %.
  • Los fragmentos de ADN se pueden purificar con alta eficiencia a partir de esto geles de agarosa hasta un 4 % mediante un kit de purificación o un sistema de electroelución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Fórmula molecular C24H38O19
Peso molecular (g/mol) 630.55
Número MDL MFCD00081294
Clave InChI MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Sinónimo Galactan Hydrocolloid, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose, Indubiose A4
Especificaciones
Forma física Polvo
Punto de fusión < 67°C (1.5%gel)
Color Blanco
Cantidad 50 g
Electroendósmosis (EEO) ≤0.12
Temperatura de gelificación < 26°C (1.5%gel)
Fuerza del gel > 600g/cm2 (1.5%gel)
Información de solubilidad Soluble in water (15mg/mL).
Grado Biología molecular