Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X), a base de glicerol
Código de producto. 15486019
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Código de producto. 15486019
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63869.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El colorante de carga de gel de agarosa (6X) alcalino se utiliza en el análisis de gel de ADN en estado alcalino. Se utiliza en electroforesis en gel de agarosa.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
0,25 % de azul de bromofenol, 0,25 % de xileno cianol FF y 40 % de glicerol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose gel loading dye
Nombre de nota glycerol based
Forma física Líquido
Concentración 6X
Cantidad 25 mL
Número MDL MFCD00675058
Información de solubilidad Fully miscible in water.