Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X), a base de Ficoll
Código de producto. 15475099
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
Código de producto. 15475099
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62800.AB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose gel loading dye
Nombre de nota Ficoll based
Forma física Líquido viscoso
Concentración 6X
Cantidad 10 mL
Número MDL MFCD00675058