Learn More
Agarosa, grado de electroforesis, MP Biomedicals™
Código de producto. p-24226 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11471682 100 g 100 g
11481682 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11471682
Marca: MP Biomedicals 04820721
Electroendósmosis: 0,13; resistencia del gel: ≥600 gm/cm2; temperatura del gel: 36 °C; se trata de una agarosa estándar con buena resistencia de gel y claridad, adecuada para todas las aplicaciones generales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Cantidad 100 g
Grado Electroforesis