Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa D1-LE, grado de biología molecular
Código de producto. 11387019
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11387019
Marca: Thermo Scientific Chemicals H26855.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9012-36-6
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade is used for molecular biology applications. It acts as the medium for analytical scale electrophoretic separation in agarose gel electrophoresis. It is suitable for analytical and preparative nucleic acid electrophoresis, blotting and protein electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La agarosa D1-LE, grado de biología molecular, se utiliza para aplicaciones de biología molecular. Actúa como medio para la separación electroforética a escala analítica en electroforesis en gel de agarosa. Es adecuado para electroforesis analítica y preparativa de ácidos nucleicos, transferencia y electroforesis de proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose D1-LE
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Grado Biología molecular