missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Agar Noble

Código de producto. p-200087054
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30017999 1 kg 1 Kg
30018000 500 g 500 g
30017998 100 g 100 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30017999

Marca: Melford A204601000.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ultra-high purity Agar recommended for use in applications where maximum clarity and purity are essential.

Ultra-high purity Agar recommended for use in applications where maximum clarity and purity are essential. Thorough bleaching and washing procedures are utilized to remove trace amounts of ash and mineral contaminants.

Concentrations of 3-8 g/L obtains a semi-solid gel.

Especificaciones

Cantidad 1 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.