Learn More
MP Biomedicals™ Agar, Grado bacteriológico
Código de producto. 11456642 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
Código de producto. 11456642
Marca: MP Biomedicals™ 0215017880
Purificado especialmente para su uso en la preparación de medios de cultivo sólidos para aplicaciones microbiológicas y bacteriológicas.
  • De la alga roja Rhodophyceae
  • Grado bacteriológico
  • De blanco a amarillo claro
  • Polvo de malla 100
  • CAS: 9002-18-0
  • CE N.º 232-658-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Grado Bacteriológico
Tipo de producto Agar
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para preparar medios de cultivo sólidos para aplicaciones microbiológicas y bacteriológicas
Cantidad 100 g
Especie Alga roja Rhodophyceae
Para uso exclusivo en investigación.