Learn More
Liofilchem™ Agar Bacteriological
Código de producto. 13465948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
13465948 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13465948 Proveedor Liofilchem™ N.º de proveedor 611001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Purified agar for bacteriological use and culture media preparation
  • Agar is a solidifying agent used for culture media preparation, it is a purified agar from which the extraneous matter, pigmented portions and salts have been removed or reduced to a minimum.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento The powder is very hygroscopic, store the powder at 10 to 30°C
Origen de fabricación Spain
Tipo de producto Agar
Esterilidad No estéril
Peso de llenado 500g
Cantidad 500 g