Learn More
Terumo™ Aguja de seguridad Agani™
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
18 G
19 G
20 g
21 g
22 g
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Longitud (métrico):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Color:
Amarillo
Azul
Crema
Gris
Marrón
Naranja
Negra
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Las agujas hipodérmicas de seguridad Agani™, cuando están equipadas con una jeringa Luer Lock o Luer Slip estándar, están destinadas a la aspiración e inyección de líquidos con fines médicos.
- Después de retirar la aguja del cuerpo, se puede activar el protector de seguridad de la aguja adjunto para cubrirla inmediatamente después de su uso con el fin de minimizar el riesgo de que se produzca una punción accidental.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Naranja |
| Calibre de aguja | 25 G |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (métrico) | 38 mm |
| Desechables | Sí |
| Graduated | No |
| Esterilidad | Estéril |