Learn More
Terumo™ Aguja de seguridad Agani™
Descripción
- Las agujas hipodérmicas de seguridad Agani™, cuando están equipadas con una jeringa Luer Lock o Luer Slip estándar, están destinadas a la aspiración e inyección de líquidos con fines médicos.
- Después de retirar la aguja del cuerpo, se puede activar el protector de seguridad de la aguja adjunto para cubrirla inmediatamente después de su uso con el fin de minimizar el riesgo de que se produzca una punción accidental.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Negra |
| Calibre de aguja | 22 g |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Desechables | Sí |
| Graduated | No |
| Esterilidad | Estéril |