Learn More
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Click to view available options
Índice de refracción:
1.33659
1.34401
1.34782
1.34968
1.35171
1.35568
Tamaño de la unidad:
25 ml
Descripción
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Calibration Fluid |
| Índice de refracción | 1.35568 |
| Para utilizar con (equipo) | Refractometer |