Learn More
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 20 x 5 mL (UKAS/NIST)
Código de producto. p-200113488
Change view
Click to view available options
Índice de refracción:
1.33659
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35093
1.35171
1.35568
1.39986
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Índice de refracción unitSize
30484459 1.33659 100 ml
30484461 1.34026 100 ml
30484465 1.34401 100 ml
30484467 1.34782 100 ml
30484472 1.34968 100 ml
30484443 1.35093 100 ml
30484455 1.35171 100 ml
30484446 1.35568 100 ml
30484439 1.39986 100 ml
9 options
Código de producto. 30484459
Marca: Xylem 90601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Calibration fluid for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Calibration Fluid
Índice de refracción 1.33659
Para utilizar con (equipo) Refractometer