Learn More
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 20 x 5 mL (UKAS/NIST)
Click to view available options
Índice de refracción:
1.33659
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35093
1.35171
1.35568
1.39986
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Calibration Fluid |
| Índice de refracción | 1.34968 |
| Para utilizar con (equipo) | Refractometer |