Descripción
- Cuenta con cuello de rosca
- Material del cuello: Vidrio a prueba de robos
- A prueba de manipulación
- No reactiva
- Material: Vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro interior (métrico) | 5,4 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacena plasma |
| Material | Vidrio (tipo I) |
| N.º por caja | 72 |
| Volumen hasta el borde (métrico) | 142 ml |
| Forma | Sección transversal circular |
| Altura (métrico) | 11,5 cm |
| Tipo de producto | Frasco para aplicaciones plasmáticas |
| Tamaño del tapón | 4 cm |
| Mostrar más |