missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene is a member of the albumin gene family, which is comprised of four genes that localize to chromosome 4 in a tandem arrangement. These four genes encode structurally-related serum transport proteins that are known to be evolutionarily related. The protein encoded by this gene is regulated developmentally, expressed in the liver and secreted into the bloodstream.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AFM |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | AFM |
| N.º de referencia del gen | P43652 |
| Alias de gen | afamin, AFM, ALB2, ALBA, ALF, Alpha Alb, Alpha albumin |
| Símbolos de los genes | AFM |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?