missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AFM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16843865 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16843865 20 μL 20 microlitros
16833865 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16843865 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 252801AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene is a member of the albumin gene family, which is comprised of four genes that localize to chromosome 4 in a tandem arrangement. These four genes encode structurally-related serum transport proteins that are known to be evolutionarily related. The protein encoded by this gene is regulated developmentally, expressed in the liver and secreted into the bloodstream.

Especificaciones

Antígeno AFM
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AFM
N.º de referencia del gen P43652
Alias de gen afamin, AFM, ALB2, ALBA, ALF, Alpha Alb, Alpha albumin
Símbolos de los genes AFM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AFM Fusion Protein Ag16866
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 173
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.