Learn More
AFM Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2G9F6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | AFM |
|---|---|
| Clon | 2G9F6 |
| Concentración | 0.55 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16837695
|
Proteintech
66113-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16827695
|
Proteintech
66113-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene is a member of the albumin gene family, which is comprised of four genes that localize to chromosome 4 in a tandem arrangement. These four genes encode structurally-related serum transport proteins that are known to be evolutionarily related. The protein encoded by this gene is regulated developmentally, expressed in the liver and secreted into the bloodstream.Especificaciones
| AFM | |
| 0.55 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| afamin, afamin/AFM, AFM, ALB2, ALBA, ALF, Alpha Alb, Alpha albumin | |
| Afm | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 2G9F6 | |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse | |
| O89020, P43652 | |
| 173, 280662 | |
| AFM Fusion Protein Ag16866 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AFM |