Learn More
AffiniPure Goat anti-Human, HRP, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17254896 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
17254896 200 μL 200 microlitros
1 options
Código de producto. 17254896
Marca: Proteintech SA0000117200UL
Goat Polyclonal Antibody
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Especificaciones
Antígeno AffiniPure
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado HRP
Especie del huésped Goat
Cantidad 200 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human, Mouse
Formulario Liquid
Isotype IgG