missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Afatinib Dimaleate
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18765826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18765826 10 mg 10 miligramos
18736366 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18765826

Marca: Tocris Bioscience™ 6812/10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Potent dual specificity EGFR/HER2 inhibitor; active in vivo

Afatinib dimaleate is a potent dual specificity EGFR/HER2 inhibitor (IC50 are 0.4, 0.5, 10, 14, 1 nM for EGFRL858R, EGFRwt, EGFR L858R/T790M, ErbB2 (HER2) and ErbB4 (HER4), respectively). 100-fold more active than Gefitinib in L858R-T790M EGFR double mutant cell line. Irreversibly binds EGFR and HER2. Suppresses the kinase activity of wild-type and activated EGFR and HER2 mutants, including erlotinib-resistant isoforms. Induces tumor regression in xenograft and transgenic lung cancer models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide dimaleate
CAS 850140-73-7
Sinónimo BIBW2992
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C24H25ClFN5O3.2C4H4O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 718.08
Pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.