missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AFAP1 Mouse anti-Human, Clone: OTI1E9, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17621182
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17621182 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17621182

Marca: Origene Technologies CF810491

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The protein encoded by this gene is a Src binding partner. It may represent a potential modulator of actin filament integrity in response to cellular signals, and may function as an adaptor protein by linking Src family members and/or other signaling proteins to actin filaments. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno AFAP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E9
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica AFAP1
N.º de referencia del gen Q8N556
Alias de gen AFAP, AFAP-110, AFAP110
Símbolos de los genes AFAP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human AFAP1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60312
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.