Learn More
AFAP1 Monoclonal Antibody (OTI1E9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17523624
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17523624 100 μL 100 microlitros
17543624 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17523624
Marca: Origene Technologies TA810491
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a Src binding partner. It may represent a potential modulator of actin filament integrity in response to cellular signals, and may function as an adaptor protein by linking Src family members and/or other signaling proteins to actin filaments. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno AFAP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica AFAP1
N.º de referencia del gen Q8N556
Alias de gen AFAP, AFAP-110, AFAP110
Símbolos de los genes AFAP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human AFAP1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60312
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1