Learn More
Thermo Scientific™ Medio de Aeromonas
Descripción
Aísle de forma selectiva Aeromonas hydrophila de muestras medioambientales, de alimentos y de agua con el agar selectivo para Aeromonas Thermo Scientific™ Oxoid™ listo para su uso. El medio es la modificación del medio XLD1 diseñado para apoyar el crecimiento de especies de Aeromonas y especies de Plesiomonas, así como las enterobacteriáceas habituales. Para mejorar la selectividad del medio, se añaden los niveles recomendados de ampicilina. El nivel recomendado de ampicilina está muy por debajo del que puede provocar la inhibición de algunas cepas de Aeromonas.2
Las especies de Aeromonas se encuentran ampliamente en el suelo y el agua, incluida el agua no tratada y clorada, las materias primas, los alimentos crudos y la leche sin procesar. Utilice el medio Aeromonas para el aislamiento selectivo de Aeromonas hydrophila a partir de muestras ambientales.
- Recomendado por el comité directivo sobre la seguridad microbiológica de los alimentos (Steering Group on the Microbiological Safety of Food) del MAFF/DHS para la detección y enumeración de Aeromonas hydrophila3.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Medio de Aeromonas |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Placas de 10 x 90 mm envasadas con película |
| Cantidad | 10/paq. |