missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AEG-1/MTDH Mouse, anti-Human, Clone: 1D8C2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | AEG-1/MTDH |
|---|---|
| Clon | 1D8C2 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Formulario | Liquid |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18040506
|
Proteintech
68592-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18029685
|
Proteintech
68592-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The AEG-1/MTDH antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AEG-1/MTDH. This antibody recognizes human antigen. The AEG-1/MTDH antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| AEG-1/MTDH | |
| 1000 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human | |
| 3D3, 3D3/LYRIC, AEG 1, AEG1, LYRIC, LYRIC/3D3, metadherin, Metastasis adhesion protein, MTDH, Protein LYRIC | |
| Primary |
| 1D8C2 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Mouse | |
| 92140 | |
| IgG1 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto