Learn More
AEBP2 Monoclonal Antibody (OTI8G9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17593154
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17593154 30 μL 30 microlitros
17573154 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17593154 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810230S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
AEBP2 Monoclonal antibody specifically detects AEBP2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno AEBP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZFP37
N.º de referencia del gen Q9Y6Q3
Alias de gen adipocyte enhancer-binding protein 2; Adipocyte enhancer-binding protein 2 homolog; AE binding protein 2; AE(adipocyte enhancer)-binding protein 2; AE-binding protein 2; AE-binding protein 2 homolog; aebp2; AU023766; B230313N05Rik; LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger protein AEBP2; si:dkey-158p11.2; wu:fk42f11; wu:fk52h12; zgc:63755; Zinc finger protein AEBP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZFP37 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7539
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b