Learn More
AEBP2 Monoclonal Antibody (OTI8G9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17573154
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17573154 100 μL 100 microlitros
17593154 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17573154
Marca: Origene Technologies TA810230
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
AEBP2 is a DNA-binding transcriptional repressor. It may interact with and stimulate the activity of the PRC2 complex, which methylates ′Lys-9′ and ′Lys-27′ residues of histone H3.
Especificaciones
Antígeno AEBP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica AEBP2
N.º de referencia del gen Q6ZN18
Alias de gen AE binding protein 2
Símbolos de los genes AEBP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human AEBP2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 121536
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b